Learn More
Heathrow Scientific™ PVC-Reagenzien-Reservoirs in Großpackung
Artikelnummer. 16371076 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16371076 55 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16371076 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. 120753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 €
    41.96 € / 100 Stück
    Sparen 70.04 €
    62% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzien-Reservoirs bieten ein frisches und modernes Design mit verbesserten Funktionen zur Optimierung der Pipettierverfahren.
  • Das Trogdesign mit V-förmigem Boden sorgt dafür, dass das gesamte Reagenz zugänglich ist und leicht angesaugt werden kann
  • Die dicke Wandkonstruktion und die breite Basis sorgen für Stabilität und Langlebigkeit, sodass der Behälter einfach zu handhaben ist, ohne dass das Produkt verformt wird, was zu weniger Verschüttungen führt
  • Die Reservoirs können durch ein einzigartiges Schachtelungs-Design bequem gestapelt und leicht einzeln entnommen werden.
  • Konzipiert, um flach auf dem Tisch zu liegen und sich nicht zu verziehen
  • Qualitätszertifikat auf Anfrage erhältlich
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,9 oz.
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 55 ml
Abmessungen (L x B x H) 4 x 1,10 x 1,20 in.
Material PVC
Sterilität Unsteril
Typ Reagenzienreservoir
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reagenzpipettierung
Verpackung In Großpackung
Menge 100/Packung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanäle 1 Bodentrog
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Bodenform mit Vertiefungen