Learn More
Cole-Parmer™ KUGEL-RUECKSCHLAGVENTIL 1/2'FNPT 1/2'FNPT
Artikelnummer. 11882202
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 0.5 in. NPT
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11882202 Schlauch mit 0.5 in. NPT 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11882202
Marke: Cole-Parmer™ 0134100
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Cole-Parmer™ PVC-Rückschlagventile (NPT(F)) lassen sich einfach und schnell vertikal oder horizontal installieren.
  • Mit wasserlöslichem, silikonfreiem Schmiermittel montiert
  • Aus einem einteiligen PVC-Gehäuse
Spezifikation
Material PVC
Zur Verwendung mit Schlauch mit 0.5 in. NPT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Verarbeitung oder Wasser-/Abwasseranwendungen
Verpackungsmenge 1er-Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C
Produkttyp Rückschlagventil