Learn More
Kartell™ Fotoschalen aus PVC, mit Bodenrillen
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
245 x 195 x 50 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus PVC für Festigkeit und chemische Beständigkeit
- Empfohlene Maximaltemperatur: 65°C; PVC kann für kurze Zeiträume bei 75°C verwendet werden
- Schalen durch schräge Seiten stapelbar
- In einer großen Vielzahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 245 x 195 x 50 mm |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | PVC |
| Typ | Fotoschale |
| Breite (metrisch) | 150 mm |
| Anzahl pro Packung | 1 Stück |
| Form | Rechteckig |