Learn More
VITLAB™ Schubladeneinsatz, PVC, 355x300x45mm, 9-fach längs unterteilt
Beschreibung
- White
- 9 lengthwise compartments opening at the front
- For vials with a diameter of 25 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Material | PVC |