Beschreibung
- Aus PVC
- Zur Verwendung mit Kolben
- Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 |
| Typ | Kolbenklammer |
| Material | PVC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2000 ml-Kolben |
| Beschreibung | Kolbenklammer PVC 2.000 ml |
| Farbe | Purple |
| Jaw Type | Four Interlocking |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.68 |