missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection™ Handschuhe aus PVC

Artikelnummer. 12018085
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9
Farbe:
Grün
Rot
Länge (metrisch):
27 cm
Packungsgröße:
10 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Farbe Länge (metrisch) unitSize
12018085 9 Rot 27 cm 10 Paare
12058095 9 Grün 27 cm 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12018085 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 3509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.25 €
    37.23 € / 10 Paare
    Sparen 10.02 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EC
Farbe Rot
Material PVC
Produkttyp Handschuhe
Größe 9
Auskleidung Baumwolle
Menge 10Pack.
Länge (metrisch) 27 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.