Learn More
Euro Protection™ PVC Gloves
Click to view available options
Größe:
9
Farbe:
Grün
Rot
Länge (metrisch):
27 cm
Packungsgröße:
10 Paare
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Farbe | Grün |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Gloves |
| Größe | 9 |
| Auskleidung | Cotton |
| Menge | 10Pack. |
| Länge (metrisch) | 27 cm |