Learn More
Masterflex™ X10 LUER TUBE 900 SPI 48
Artikelnummer. 12606225
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
1,21 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
12606225 1,21 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12606225 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3052618
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Material PVC
Gesamtlänge (metrisch) 1,21 mm
Verpackungsmenge 10/Packung
Sterilität Unsteril
Maximaler Druck 900 psi