Learn More
Welch Ilmvac™ Schlauch aus PVC mit vulkanisierter Stützspirale
Artikelnummer. 10649772 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. 10649772
Marke: Welch Ilmvac™ 710058
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 cm
Verpackungsmenge Je 1 x
Produkttyp Hose with Support Spiral