Learn More
Dostmann Electronic™ PVC-Eintauchsonden
Artikelnummer. 11852881
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
150 mm
300 mm
300 mm
Beschreibung:
3 mm Durchm.
3mm Durchm.
6mm Durchm.
Arten von Sensoren:
Klasse 1/10
Klasse 1/3
Klasse B
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Beschreibung Arten von Sensoren Packungsgröße
11852881 300 mm 3mm Durchm. Klasse 1/10 1 Stück
10259461 300 mm 3 mm Durchm. Klasse B 1 Stück
10688002 150 mm 3 mm Durchm. Klasse B 1 Stück
10331492 150 mm 3mm Durchm. Klasse 1/3 1 Stück
11862881 300 mm 6mm Durchm. Klasse 1/10 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11852881 Lieferant Dostmann Electronic™ Lieferanten-Nr. 60001774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.43 €
    220.00 € / 1 Stück
    Sparen 143.43 €
    39% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit einer Genauigkeit von ± Mit einer °maximalen Eindringtiefe von 0,3 °C und einem Temperaturbereich von -200 °C bis +500 °C eignet sich diese Tauchsonde ideal für den Einsatz in Laboren, wissenschaftlichen Einrichtungen und anderen Forschungsumgebungen.
  • Zubehör für Handmessgeräte der Serie P700
  • PT100 Immersionssonde
  • Immersionssonde Pt100
  • -50 bis + 350 °C B 150 x 3 mm
  • Zubehör für Handmessgeräte
Spezifikation
Typ Immersionssonde
Beschreibung 3mm Durchm.
Material PVC
Arten von Sensoren Klasse 1/10
Temperaturbereich (metrisch) -200°bis +450 °C
Länge (metrisch) 300 mm