Learn More
Dostmann Electronic™ PVC-Eintauchsonden
Artikelnummer. 11862881
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
150 mm
300 mm
300 mm
Beschreibung:
3 mm Durchm.
3mm Durchm.
6mm Durchm.
Arten von Sensoren:
Klasse 1/10
Klasse 1/3
Klasse B
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11862881
Marke: Dostmann Electronic™ 60001784
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einer Genauigkeit von ±0.3 °C und einem Temperaturbereich von -200 bis +500 °C eignet sich diese Immersionssonde ideal für den Einsatz in Labor-, wissenschaftlichen und anderen Forschungsumgebungen.
  • Zubehör für Handmessgeräte der Serie P700
  • PT100 Immersionssonde
  • Immersionssonde Pt100
  • -50 bis + 350 °C B 150 x 3 mm
  • Zubehör für Handmessgeräte
Spezifikation
Typ Sonde, Eintauchen
Beschreibung 6mm Durchm.
Material PVC
Arten von Sensoren Klasse 1/10
Temperaturbereich (metrisch) -200°bis +450 °C
Länge (metrisch) 300 mm