Learn More
VITLAB™ PVC Insert Drawer
Artikelnummer. p-8004669
Click to view available options
Höhe (metrisch):
65mm
70 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10429772
Brand: VITLAB™ 80953
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Organize small components with the Vitlab™ PVC Insert Drawer for saving and storing.
  • White PVC material
  • 2 compartments
  • Ideal for the saving and storing
  • Stabilizing circumferential edge
Specifications
Höhe (metrisch) 65mm
Material PVC