Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Alarm Call Point
Artikelnummer. 15173279
Change view
Click to view available options
Modell:
Bidirektional:
Panoramablick
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
15173279 Panoramablick 1 Stück
15193279 Bidirektional: 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15173279
Marke: Brady™ 817695
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC F005-203x203-VPVC-CRD/1
Material PVC
Menge Je 1
Modell Panoramablick
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 203 mm
Dicke 1,591 mm
Breite (metrisch) 203,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis 70 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Rot