Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Gummi- und Silikonschläuche
- Cole-Parmer PVC-Labor- und Vakuumschläuche
Cole-Parmer PVC-Labor- und Vakuumschläuche
Artikelnummer. 30054189 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/5 in.
1/8 in.
15/64 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/64 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1 1/4 in.
1 in.
1-1/8 in
1/2 in.
1/4 in.
1/5 in.
1/8 in.
11/32 in.
15/32 in.
15/64 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30054189 | 15/64 in. | 11/32 in. | 15 Meter |
| 30054031 | 3/8 in. | 1/2 in. | 15 Meter |
| 30053338 | 1/16 in. | 1/8 in. | 15 Meter |
| 30053611 | 1/4 in. | 5/8 in. | 15 Meter |
| 30053704 | 1/2 in. | 5/8 in. | 15 Meter |
| 30053850 | 1/2 in. | 3/4 in. | 15 Meter |
| 30053084 | 3/32 in. | 5/32 in. | 15 Meter |
| 30053748 | 3/8 in. | 7/8 in. | 15 Meter |
| 30054239 | 5/64 in. | 5/32 in. | 15 Meter |
| 30054309 | 1/2 in. | 1-1/8 in | 15 Meter |
| 30053306 | 3/8 in. | 9/16 in. | 15 Meter |
| 30053415 | 1/8 in. | 1/4 in. | 15 Meter |
| 30053287 | 3/4 in. | 1 in. | 15 Meter |
| 30053926 | 1 in. | 1 1/4 in. | 15 Meter |
| 30053701 | 1/4 in. | 3/8 in. | 15 Meter |
| 30052936 | 5/16 in. | 1/2 in. | 15 Meter |
| 30053886 | 5/16 in. | 7/16 in. | 15 Meter |
| 30053433 | 3/16 in. | 9/16 in. | 15 Meter |
| 30053381 | 1/8 in. | 3/16 in. | 15 Meter |
| 30053136 | 3/8 in. | 5/8 in. | 15 Meter |
| 30053449 | 5/32 in. | 15/64 in. | 15 Meter |
| 30053173 | 1/8 in. | 1/5 in. | 15 Meter |
| 30054048 | 1/5 in. | 5/16 in. | 15 Meter |
| 30052944 | 1/4 in. | 7/16 in. | 15 Meter |
| 30053670 | 5/16 in. | 15/32 in. | 15 Meter |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
30054189
Lieferant
Cole-Parmer
Lieferanten-Nr.
5012113
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
39.26 EUR gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28080" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28080" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, unter anderem für Schlauchpumpen, Analysegeräte, Inkubatoren, Gas- und Abflussleitungen. Die glatte Innenbohrung ermöglicht einfaches Reinigen und Umrüsten und verbessert so die Arbeitsabläufe. Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 15/64 in. |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 11/32 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Farbe | Durchscheinend |
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.