Learn More
Dostmann Electronic™ Pt100-Einstech-Temperaturfühler -200 bis 500°C, Kl. B, 150 x 4 mm, für P600-Serie
Artikelnummer. 10187841
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-200 °C bis +500 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
10187841 -200 °C bis +500 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10187841 Lieferant Dostmann Electronic™ Lieferanten-Nr. 60001006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.60 €
    78.00 € / 1 Stück
    Sparen 50.60 €
    39% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellinformation
Material
Spezifikation
Typ Einstechfühler
Material PVC
Arten von Sensoren Klasse B
Genauigkeit ± 0.3 °C
Temperaturbereich (metrisch) -200 °C bis +500 °C
Länge (metrisch) 150 mm