Learn More
Kartell™ PVC-Pipettenablage
Beschreibung
- Die Tabletts können als Arbeitsstation oder Schubladen-Organizer für Pipetten verwendet werden
- Arbeitsplatzmodell mit vertikalen und horizontalen Schlitzen zur individuellen Platzierung von Pipetten
- In Längsrichtung: 7 Pipetten mit einem Schaftdurchmesser von nicht mehr als 20 mm
- In Querrichtung: 16 Pipetten mit einem Schaftdurchmesser von nicht mehr als 10 mm
- Die Schubladenausführung verfügt über 4 verschiedene Fächer
- Kann etwa 30 Pipetten aufnehmen
- Bietet Platz für Pipetten mit 1, 2, 5 und 10 ml Fassungsvermögen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Abmessungen (L x B x H) | 216 x 283 x 40 mm |
| Farbe | Weiß |
| Länge (metrisch) | 216 mm |
| Material | PVC |
| Typ | Pipettenschale |
| Breite (metrisch) | 283 mm |
| Zur Verwendung mit | Schublade |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Form | Rechteckig |