Learn More
Kartell™ Bürette, 25ml, graduiert, PVC, PMP, FEP
Beschreibung
- Hochpräzise Kunststoffbüretten
- Nach DIN 12.700 - Klasse B
- Nützlich für Routinearbeiten, um die Gefahr von Glasbruch zu vermeiden
- Kombination verschiedener Kunststoffmaterialien (PMP, FEP, PVC)
- Absperrhahn besteht aus einem Stück, mit FEP-Küken
- Kein Schmiermittel erforderlich
- Bietet eine auslaufsichere Versiegelung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Länge (metrisch) | 480 mm |
| Material | FEP, PMP, PVC |
| Graduierungen | 0.1 mm |
| Material des Sperrhahns | FEP, PMMA, PTFE |
| Typ | Absolventin Buret |
| Class | Klasse B |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12700 |