Learn More
Rogo Sampaic™ PVC-Gestell
Artikelnummer. 11712724
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
118 x 48 x 40mm
182 x 68 x 65mm
182 x 68 x 90mm
185 x 95 x 65mm
255 x 48 x 40mm
177 x 120 x 40 mm
220 x 150 x 60mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11712724
Marke: Rogo Sampaic™ BJJ030
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 2 x 3
Aufnahmevermögen Röhrchen (50 mm)
Material PVC
Positionen 6
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 50 mm Durchmesser
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 220 x 150 x 60mm
Länge (metrisch) 220 mm
Breite (metrisch) 150 mm
Höhe (metrisch) 60 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 50 mm