Learn More
Rogo Sampaic™ PVC-Gestell
Artikelnummer. 11718522
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
118 x 48 x 40mm
182 x 68 x 65mm
182 x 68 x 90mm
185 x 95 x 65mm
255 x 48 x 40mm
177 x 120 x 40 mm
220 x 150 x 60mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11718522
Marke: Rogo Sampaic™ BJJ020
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 2 x 6
Aufnahmevermögen Röhrchen (23 mm)
Material PVC
Positionen 12
Zur Verwendung mit (Geräte) Rohr mit 23 mm Durchmesser
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 182 x 68 x 90mm
Länge (metrisch) 182 mm
Breite (metrisch) 68 mm
Höhe (metrisch) 90 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 23 mm