Learn More
Rogo Sampaic™ PVC-Gestell
Artikelnummer. 11738522
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
118 x 48 x 40mm
182 x 68 x 65mm
182 x 68 x 90mm
185 x 95 x 65mm
255 x 48 x 40mm
177 x 120 x 40 mm
220 x 150 x 60mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11738522
Marke: Rogo Sampaic™ BJJ025
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 2 x 4
Aufnahmevermögen Röhrchen (32 mm)
Material PVC
Positionen 8
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 32mm Durchmesser
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 185 x 95 x 65mm
Länge (metrisch) 185 mm
Breite (metrisch) 95 mm
Höhe (metrisch) 65 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 32 mm