Learn More
Rogo Sampaic™ PVC-Gestell
Artikelnummer. 11748522
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
118 x 48 x 40mm
182 x 68 x 65mm
182 x 68 x 90mm
185 x 95 x 65mm
255 x 48 x 40mm
177 x 120 x 40 mm
220 x 150 x 60mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11748522
Marke: Rogo Sampaic™ BJJ027
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Aufnahmevermögen Röhrchen (40 mm)
Material PVC
Positionen 6
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 40 mm Durchm.
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 177 x 120 x 40 mm
Länge (metrisch) 177 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 40 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Höhe (metrisch) 40 mm
Array 2 x 3
Breite (metrisch) 120 mm