Learn More
Rogo Sampaic™ PVC-Gestell
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
118 x 48 x 40mm
182 x 68 x 65mm
182 x 68 x 90mm
185 x 95 x 65mm
255 x 48 x 40mm
177 x 120 x 40 mm
220 x 150 x 60mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Array | 2 x 6 |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (14 mm) |
| Material | PVC |
| Positionen | 12 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 14 mm Durchmesser |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 118 x 48 x 40mm |
| Länge (metrisch) | 118 mm |
| Breite (metrisch) | 48 mm |
| Mehr anzeigen |