Learn More
Rogo Sampaic™ PVC-Gestell
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (14 mm) |
| Material | PVC |
| Positionen | 24 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 14 mm Durchmesser |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 255 x 48 x 40mm |
| Länge (metrisch) | 255 mm |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 14 mm |
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Mehr anzeigen |