Learn More
Rogo Sampaic™ PVC-Gestell
Artikelnummer. p-8008548
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
118 x 48 x 40mm
182 x 68 x 65mm
182 x 68 x 90mm
185 x 95 x 65mm
255 x 48 x 40mm
177 x 120 x 40 mm
220 x 150 x 60mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11798512
Marke: Rogo Sampaic™ BJJ005
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 2 x 12
Aufnahmevermögen Röhrchen (14 mm)
Material PVC
Positionen 24
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 14 mm Durchmesser
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 255 x 48 x 40mm
Länge (metrisch) 255 mm
Breite (metrisch) 48 mm
Höhe (metrisch) 40 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 14 mm