Learn More
Ismatec™ Microbore PVC-Verlängerungsschläuche für Lösungsmittel
Artikelnummer. 11967885 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
42
48
Packungsgröße:
1 Rollen
15 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
11967885 42 15 Meter
12458620 26 1 Rollen
12468650 48 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11967885 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. 9571242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.20 €
    74.45 € / 15 Meter
    Sparen 11.75 €
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Afficher la politique du retour.
Speziell für die Verwendung mit Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten entwickelt
  • Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spécification
Innendurchmesser (metrisch) 2,03 mm
Material PVC (lösungsmittelgeeignet)
Außendurchmesser (metrisch) 3,99 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge 1 Rolle
Schlauchgröße 42
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Verlängerungsschlauch für Pumpe
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.