Learn More
Ismatec™ Microbore PVC-Verlängerungsschläuche für Lösungsmittel
Artikelnummer. 12458620
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
42
48
Packungsgröße:
1 Rollen
15 Meter
Artikelnummer. 12458620
Marke: Ismatec™ 9571226
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für die Verwendung mit Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten entwickelt
  • Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,89 mm
Material Gebrauchsfertig für PVC-Lösungsmittel
Außendurchmesser (metrisch) 2,82 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge 1 Rolle
Schlauchgröße 26
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Microbore Verlängerungsschläuche