Learn More
Navailles PVC-Hocker mit Fußsteuerung
Artikelnummer. 17456162
Ansicht ändern
Click to view available options
Sitzhöhe:
460 bis 590 mm
570 bis 670 mm
Enthält:
Sitz, Fußsteuerung
Sitz, Rückenlehne, Fußsteuerung
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sitzhöhe Enthält unitSize
17456162 460 bis 590 mm Sitz, Rückenlehne, Fußsteuerung 1 Stück
17486162 570 bis 670 mm Sitz, Fußsteuerung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17456162 Lieferant Navailles Lieferanten-Nr. 4GM 37GPLU 90 737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.20 €
    422.00 € / 1 Stück
    Sparen 44.20 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der PVC-Hocker mit Fußsteuerung ist kompakt, vielseitig, leicht verstellbar und hygienisch.
  • Chrom, 5-beinig, verstärkt, abriebfester Sockel
  • Rollen mit Gummirädern
  • M1 runder Vinylsitz mit weichem, hochdichtem Schaumstoff
  • Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
  • Fußsteuerung zur Höheneinstellung, um die Hände sauber zu halten
Spezifikation
Farbe Grau
Armausführung Keine Armlehnen
Zertifizierung/Konformität M1.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizinische Praxis
Enthält Sitz, Rückenlehne, Fußsteuerung
Tragkraft (angloamerikanisch) 265 lb.
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Sitzhöhe 460 bis 590 mm
Breite (angloamerikanisch) 23,2 in.
Breite (metrisch) 59 cm