Learn More
Cole-Parmer™ PVC-Hähne
Beschreibung
- Maximaler Druck 150 psi bei der Höchsttemperatur von 49 °C
- Höchstvakuum 29.9 in. Hg
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PVC |
| Druck | 150 psi |
| Passt für Schlauch-Innendurchmesser | 0.5 bis 5/8 in. |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Anzahl pro Karton | Je 1 |
| Connectors | NPT(M) x Schlauch |