missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dostmann Electronic™ Thermoelement Typ K, NiCr-Ni -200...1100°CKl. 1, 300 x 3 mm, 1m Kabel, f. P600-Serie

Artikelnummer. 10301592
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-200°C bis +1100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10301592 -200°C bis +1100 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10301592 Lieferant Dostmann Electronic™ Lieferanten-Nr. 60101010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Typ: NiCr-Ni/Typ K Tauchfühler -100 - +1100°C Klasse 1 300/3mm

Bestellinformation

Material

Spezifikation

Typ Eintauchtiefe des Thermoelements
Material PVC
Arten von Sensoren Klasse 1
Temperaturbereich (metrisch) -200°C bis +1100 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.