Learn More
Kautex™ Transparente, rechteckige PVC-Flaschen mit schmalem Hals
Description
- Kristallklare transparente Darstellung
- Geriffelte Seiten für sicheren Halt
- Auslaufsicher
- PVC
Order Info
Verschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Farbe | Durchsichtig |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 19.9 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Verpackung, Probenversand, Postversand |
| Material | PVC |
| Halsausführung | Eng |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Form | Quadratisch |
| Produkttyp | Enghalsflasche |