Learn More
Buerkle™ Transparente Weithals-PVC-Behälter
Artikelnummer. 11838232 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11838232
Marke: Buerkle™ 03550500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochtransparentem PVC gewährleistet eine optimale Sicht und Stoßfestigkeit. Buerkle™ Weithalsbehälter aus PVC lassen sich dank ihrer weiten Öffnung leicht und sicher befüllen.
  • Schwarzer Schraubdeckel mit Versiegelung aus Polyethylen
  • Geeignet für Flüssigkeiten, Puder, Granulate, Kapseln und Färbemittel
  • Zum Transport von Proben
  • Optimierte Stauraumausnutzung durch quadratische Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchsichtig
Abmessungen (L x B x H) 80 x 80 x 111 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Material PVC
Länge (metrisch) 80 mm
Breite (metrisch) 80 mm
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 111 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe