Learn More
Fisherbrand™ PVC-Schläuche
Artikelnummer. 12385869 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
19 mm
Packungsgröße:
10 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
12385869 19 mm 10 Meter
12375869 16 mm 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12385869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.42 €
    37.52 € / 10 Meter
    Sparen 33.90 €
    47% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für Anwendungen mit moderatem Druck oder Vakuum
Alle Maße sind Richtwerte.
  • Transparent, farblos
  • Mit Terylen-Gewebe verstärkte Wand
  • Flexibel und dennoch hohe Eigenfestigkeit
  • Geeignet für Anwendungen mit moderatem Druck oder Vakuum
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material PVC
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für das Erzeugen von moderatem Druck oder Vakuum