Beschreibung
- Kleine Flansche aus Aluminium, mit innenliegender Edelstahlspirale
- Für verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 500 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | DN 40 |
| Produkttyp | Vakuumschläuche |