Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumschläuche aus PVC
Artikelnummer. 10310552 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
25 mm
40 mm
40 mm
Gesamtlänge (metrisch):
500 mm
50 cm
100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10310552
Marke: VACUUBRAND™ 20686010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine glatte, flexible und chemikalienbeständige Schlauchoption für das Labor.
  • Kleine Flansche aus Aluminium, mit innenliegender Edelstahlspirale
  • Für verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Gesamtlänge (metrisch) 50 cm
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 16
Produkttyp Vakuumschläuche