Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumschläuche aus PVC
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
25 mm
40 mm
40 mm
Gesamtlänge (metrisch):
500 mm
50 cm
100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kleine Flansche aus Aluminium, mit innenliegender Edelstahlspirale
- Für verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 cm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 25 |
| Produkttyp | Vakuumschläuche |