Learn More
Buerkle™ Abtropfgestell zur Wandbefestigung
Artikelnummer. p-8658021 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Positionen:
33
53
77
Produkttyp:
Abtropfgestell zur Wandmontage
Mit Ablaufkanal
Ohne Abtropfkanal
Höhe (metrisch):
400 mm
500 mm
600 mm
Breite (metrisch):
400 mm
500 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Positionen Produkttyp Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10413101 77 Abtropfgestell zur Wandmontage 600 mm 600 mm 1 Stück
10701172 53 Ohne Abtropfkanal 500 mm 500 mm 1 Stück
10201501 33 Mit Ablaufkanal 400 mm 400 mm 1 Stück
3 options
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Artikelnummer. 10413101
Marke: Buerkle™ 96402060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Entwickelt mit einzeln platzierten stabilen Stäben aus Polypropylen. Buerkle™ Wallmount Draining Racks können für größere oder kleinere Geräte konfiguriert werden.
Ein Abtropfgestell zur Wandmontage, inklusive Wandmontageset (Schrauben, Dübel). Optional ist ein abnehmbarer Abflusskanal mit Anschluss für ein Abflussrohr lieferbar, der direkt in einen Laborwaschtisch abfließen kann.
  • Abtropfgestelle aus PVC, Stangen aus Polypropylen
  • Einschließlich Schraubenschlüssel für Stangen
  • Drei verschiedene Stangenlängen zur Anpassung an unterschiedliche Geräte
  • Bruchsicher
  • Stangen rasten für sicheren Halt ein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PVC, Polypropylen
Positionen 77
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienisches Trocknen von Geräten
Breite (angloamerikanisch) 23,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) 23,6 in.
Enthält Schraubenschlüssel, Schrauben und Dübel für die Wandmontage, abnehmbarer Entleerungskanal, Anschluss für Entleerungsschlauch, Kasten für Stäbe, 15 x 60 mm-Stäbe, 56 x 100 mm-Stäbe, 6 x 150 mm-Stäbe
Produkttyp Abtropfgestell zur Wandmontage
Höhe (metrisch) 600 mm
Breite (metrisch) 600 mm