Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PVDF-Clip-Montage-Durchflussmesser
Beschreibung
- Die Infrarot-(IR)-Reflexion des Turbinenrotors gewährleistet genaue und wiederholbare Durchflussmessungen.
- USP PVDF-Material der Klasse VI unterstützt die Gammasterilisation bis zu 50 kGy.
- Jeder Sensor ist vorkalibriert für < 1% Messgenauigkeit
- Hochauflösender Rechteckwellenausgang für präzise Signalverarbeitung
- Die schwimmende Ausführung lässt sich problemlos an verschiedene Schlauchgrößen anpassen.
- Die Röhrchen sind bis 150 °C (302 °F) °sterilisationsbeständig.
- Minimiert Ausfallzeiten und reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflussmesser |
| Typ | Durchflusssensor (Clip-Montage) |
| Enthält | 7 mm HB, 4,5 PVDF |
| Luftstromrate | 0,03 bis 2 l/min. |