Learn More
Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungen, PVDF
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- PVDF
- Temperaturbeständig bis zu +160 °C max.
- Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PVDF |
| Zur Verwendung mit | 13 bis 15 mm |
| Verpackungsmenge | 10/Packung; 20/Scale |
| Resistenzeigenschaften | Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig |
| Form | Zylindrisch T |
| Farbe | Durchsichtig |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 160 °C |
| Produkttyp | T-Verbindungsstück |