Learn More
Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungen, PVDF
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11882303
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11882303 5 bis 7 mm 10 Stück
10056341 3 bis 5 mm 10 Stück
11852313 7 bis 9 mm 10 Stück
10086251 9 bis 11 mm 10 Stück
10780812 11 bis 13 mm 10 Stück
10056331 13 bis 15 mm 10 Stück
6 options
Artikelnummer. 11882303
Marke: Buerkle™ 87110006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese T-Verbinder gewährleisten einen flexiblen und sicheren Anschluss in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungen aus PVDF sind in verschiedenen Größen zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen lieferbar.
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • PVDF
  • Temperaturbeständig bis zu +160 °C max.
  • Sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Zur Verwendung mit 5 bis 7 mm
Verpackungsmenge 10/Packung; 20/Scale
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit, Bis zu 160°C temperaturbeständig, UV-beständig
Form Zylindrisch T
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 160 °C
Produkttyp T-Verbindungsstück