Learn More
Buerkle™ PVDF Vierwege-Steckverbinder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15306307 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15306307
Marke: Buerkle™ 87170008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das zylindrische 4-Wege-Schlauchverbindungsstück dient zum Anschließen von Schläuchen. Nützlich zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen im Labor.
  • PVDF, temperaturbeständig bis max. +160 °C, sehr chemikalienbeständig
  • Sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Durchmesser (metrisch) 7 bis 9 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Zur Verwendung mit Schläuche mit einem Durchmesser von 7 bis 9 mm
Verpackungsmenge 10/Packung; 20/Scale
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 160 °C
Produkttyp 4-Wege-Verbindungsstück