Learn More
Buerkle™ PVDF Vierwege-Steckverbinder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15386297 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15386297 3 bis 5 mm 10 Stück
15396297 5 bis 7 mm 10 Stück
15306307 7 bis 9 mm 10 Stück
15316307 9 bis 11 mm 10 Stück
15326307 11 bis 13 mm 10 Stück
15336307 13 bis 15 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15386297 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 87170004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das zylindrische 4-Wege-Schlauchverbindungsstück dient zum Anschließen von Schläuchen. Nützlich zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen im Labor.
  • PVDF, temperaturbeständig bis max. +160 °C, sehr chemikalienbeständig
  • Sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Durchmesser (metrisch) 3 bis 5 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Zur Verwendung mit Schläuche mit einem Durchmesser von 3 bis 5 mm
Verpackungsmenge 10/Packung; 20/Scale
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 160 °C
Produkttyp 4-Wege-Verbindungsstück