Learn More
Buerkle™ PVDF-Schläuche mit zylindrischer Düse
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis zu 160 °C
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
| Durchmesser (metrisch) | 9 bis 11 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PVDF |
| Zur Verwendung mit | 9 bis 11 mm-Schlauch |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Resistenzeigenschaften | Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig |
| Sterilität | Sterilisierbar |
| Form | Gerade |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |