Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-Verteiler, 2 Anschlüsse
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll x 3/8 Zoll
1/4 Zoll x 1/8 Zoll
3/8 Zoll x 1/4 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus langlebigem PVDF.
- Ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische Kompatibilität erfordern.
- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PVDF |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 2.75 Zoll |
| Gesamtlänge (metrisch) | 6.99 cm |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -65 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -54 °C |
| Schlauchgröße | 1/2 Zoll x 3/8 Zoll |
| Einlass | 1/2 in. NPT (F) |
| Auslassanschluss | 3/8 in. FNPT |
| Breite (metrisch) | 3.81 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1.5 Zoll |
| Mehr anzeigen |