Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-Verteiler, 4 Anschlüsse
Artikelnummer. 11765278
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll x 1/8 Zoll
3/8 Zoll x 1/4 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11765278
Marke: Cole-Parmer™ 3152337
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erweitern Sie die Durchfluss- und Leitungskapazität mit diesen Verteilern. Wählen Sie die Anzahl der Ports und Verbindungsstücke, die Ihren Anforderungen entsprechen.
  • Aus langlebigem PVDF.
  • Ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische Kompatibilität erfordern.
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Material PVDF
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 3.25 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 8.26 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -65 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -54 °C
Schlauchgröße 1/4 Zoll x 1/8 Zoll
Einlass 1/4 Zoll NPT(F)
Auslassanschluss 1/8 in. FNPT
Breite (metrisch) 2.54 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 Zoll
Höhe (metrisch) 2.54 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Maximaler Druck 110 psi
Max. Operating Temperature (English) 230 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 110 °C
Produkttyp Verteiler