Learn More
Macherey-Nagel™ PORABLOT PVDF, PVDF-Membran Format: 0,25 x 3 m (VE=1Rolle)
Artikelnummer. 10717811
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10717811
Marke: Macherey-Nagel™ 741260
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für Western Blotting, Proteinbindungs-Assays, Proteinsequenzierung
Informationen zur Membranauswahl und zu den Spezifikationen finden Sie in der Tabelle “Übersicht über die Anwendbarkeit von Porablot-Membranen”.
porablot NCP
Das klassische Transfermedium für Bindungsproteine und Nukleinsäuren. Membranmaterial: 100 % Nitrozellulosemembran-Charakter: hydrophil Porengröße: 0.45 μm Bindungsvermögen: 100 μg/cm2 Anwendungen: Southern, Northern und Western Blotting, Kolonie- und Plaque-Transfer, Punktblotting Auch mit Stützgewebe erhältlich, siehe porablot NCL.
porablot NCL
Das klassische Transfermedium für Bindungsproteine und Nukleinsäuren - das Trägergewebe verhindert Brechen, Reißen oder Schrumpfen. Membranmaterial: 100 % Nitrozellulose mit inertem Stützgewebe Membrancharakter: hydrophil Porengröße: 0.45 μm Bindungsvermögen: 100 μg/cm2 Anwendungen: Southern, Northern und Western Blotting, Kolonie- und Plaque-Transfer, Punktblotting Auch ohne Stützgewebe erhältlich, siehe porablot NCP.
porablot NY amp
Die amphotere Nylonmembran mit Stützgewebe für eine verbesserte Handhabung. Membranmaterial: Hochreines Nylon mit inertem Stützgewebe Membrancharakter: amphoter (isoelektrischer Punkt bei pH6.5) Porengröße: 0.20 μm Anwendungen: Southern und Northern Blotting, Kolonie- und Plaque-Lifts, Punktblotting Auch mit positiver Oberflächenladung erhältlich, siehe porablot NY plus.
porablot NY plus
Die stark kationische Nylonmembran mit Stützgewebe für eine verbesserte Handhabung. Membranmaterial: Hochreines Nylon mit inertem Stützgewebe Membrancharakter: kationisch (im pH-Bereich von 3 bis 10) Porengröße: 0.45 μm Anwendungen: Southern, Northern und Western Blotting Sehr gut geeignet für Elektro- und Vakuum-Blottingtechnik Auch mit positiver Oberflächenladung erhältlich, siehe porablot NY amp.
porablot PVDF
Die klassische Transfermembran für Western Transfer und Proteinbindungs-Assays. Membranmaterial: Polyvinylidendifluorid (PVDF) Membrancharakter: hydrophob Porengröße: 0.20 μm Bindungsvermögen: 50 μg/cm2 bis 100 μg/cm2 (Für große, kugelförmige Proteine wie Immunglobuline ist die Bindungskapazität für kleinere Peptide entsprechend größer) Anwendungen: Western Blotting, Proteinbindungs-Assays, Proteinsequenzierung
  • Transfermembranen aus einer Vielzahl von polymeren Materialien mit einem großen Spektrum an Porengrößen und Oberflächenchemie
  • Einfache Analyse und Charakterisierung von Biomolekülen
  • Erhaltung teurer Testlösungen
  • Möglichkeit mehrerer Untersuchungen mit einem Blot
  • Konzentration einer Probe mit der Folge einer höheren Nachweisempfindlichkeit
  • Praktische Speicherung der Ergebnisse
  • Hervorragende Bandauflösung durch die einheitliche, sorgfältig kontrollierte Porenstruktur
  • In kundenspezifischen Größen erhältlich – wenden Sie sich an unseren technischen Support für weitere Informationen Transfermembranen für DNA-, RNA-, Bakterienkolonien- und Proteinblotting-Anwendungen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blotting, Proteinbindungs-Assays, Proteinsequenzierung
Bindungsvermögen 50 bis 100 μg/cm2
Code 86
Menge 10/Packung
Material PVDF
Porengröße 0.2 μm
Inhalt und Lagerung 1 Ea., 15°C to 25°C