Learn More
Masterflex™ PVDF-Reduzier-Gewindenippel
Artikelnummer. 11780129
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
3/8 x 1/4 Zoll NPT(M)
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
11780129 3/8 x 1/4 Zoll NPT(M) 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 11780129
Marke: Masterflex™ 3062341
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewindeverschraubungen bieten einen permanenteren Flüssigkeitsdurchfluss
  • Verwenden Sie unsere starren Schläuche für Hochdruckanwendungen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ausgelegt für 200 psi bei77 °F (25 °C)
  • Für Temperaturen von -40 bis +200 °F (40 bis 93 °C)
Spezifikation
Beschreibung NPT(M)-Anschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Verpackungsmenge 10 Anschlüsse
Anschlussgröße 3/8 x 1/4 Zoll NPT(M)
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Gewindegröße 3/8 x 1/4 Zoll NPT(M)
Produkttyp Reduziernippel