Learn More
Cole-Parmer™ 3-WEGE PVDF-VENTIL 360° 1/8'FNPT 1/8'FNPT
Beschreibung
- Einfache Demontage zur Reinigung: Ziehen Sie einfach den Griff heraus und schieben Sie den Stiel durch den Boden.
- Die Ventile mit vier Positionen sind deutlich mit Flussmustern gekennzeichnet, um eine korrekte Griffposition zu gewährleisten.
- O-Ringe aus Viton™, 316 SS-Griffe, Gewindeanschlüsse und nicht-einengende Öffnungen.
- Nenndrücke bis 150 psi bei 77 °F und 230 °F (110 °C) bei 50 psi (Flüssigkeiten)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PVDF |
| Zur Verwendung mit | 1/8 in. NPT |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeits-, Gas- und Vakuumanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 110 °C |
| Verpackungsmenge | 1er-Packung |
| Produktlinie | Elliptisches Kugelventil |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 110 °C |
| Produkttyp | Dreifach, vier Positionen |