Learn More
Cole-Parmer PVDF Tubing
Artikelnummer. 30053486 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/8 in.
3/16 in.
5/32 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 30053486
Marke: Cole-Parmer 5011930
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemical- and abrasion-resistant tubing at a low cost
Resilient with good fle in., ibility. Does not contain BPA, phthalates, or PVC. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, EtO, and chemical sterilants. USP Class VI compliant. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;Non-Phthalate;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 5/32 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.