Learn More
PVRL3/Nectin 3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7203672 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16828143 20 μL 20 Mikroliter
16818143 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16828143
Marke: Proteintech 112131AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Nectins (e.g., PVRL1; MIM 600644) are immunoglobulin-like adhesion molecules that interact with afadin (AF6; MIM 159559). Afadin is an actin filament-binding protein that connects nectins to the actin cytoskeleton. The nectin-afadin system organizes adherens junctions cooperatively with the cadherin (see MIM 192090)-catenin (see MIM 116805) system in epithelial cells.
Spezifikation
Antigen PVRL3/Nectin 3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen NECTIN3
Gen-Zugriffsnummer Q9JLB9, Q9NQS3
Gen-Alias CD113, CDw113, nectin 3, poliovirus receptor related 3, PPR3, PRR3, PVRL3, PVRR3
Gensymbole Nectin3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PVRL3, Nectin 3 Fusion Protein Ag1712
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25945, 288124, 58998
Zielspezies Mouse, Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG