Learn More
Ansell PX130 Lightweight Polyurethane-Coated Nylon Glove Liners
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche sorgt für Abriebfestigkeit
- Elastischer Strickbund für eine sichere Passform
- Der belüftete Rücken ist atmungsaktiv, um Schweiß zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Beschichteter Bereich | Handfläche |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Nylon |
| Größe | 8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Maschinen und Gerätebetrieb |
| Mehr anzeigen |